Merck
608572
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Sinónimos:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
Seleccione un Tamaño
1 G
1420,00 €
1420,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
1420,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
D218O
Número de CAS:
Peso molecular:
22.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
1420,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
95 atom % 18O
99 atom % D
Nivel de calidad
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
densidad
1.216 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)