603112
Agua-18O
98 atom % 18O
About This Item
Productos recomendados
descripción
Normalized with respect to hydrogen
pureza isotópica
98 atom % 18O
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable