Merck
608157
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Seleccione un Tamaño
100 MG
2090,00 €
500 MG
5150,00 €
2090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
2090,00 €
500 MG
5150,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H · H2O
Peso molecular:
156.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
2090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)