Merck
490903
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Seleccione un Tamaño
500 MG
396,00 €
396,00 €
Precio de catálogo1980,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
396,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CS15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
79.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
396,00 €
Precio de catálogo1980,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
170-176 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)