Merck
607320
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)215NH ·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
84.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
mp
170-173 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Clave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6.70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)