Merck
60420
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Sinónimos:
Oleic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
Número de CAS:
Peso molecular:
320.55
Beilstein:
4167152
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Análisis
≥87% (fatty acid)
impurezas
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
cadena SMILES
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Clave InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)