Merck
603678
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propylene glycol-1,2-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CH(OH)13CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the price of 13C-propylene glycol?
    1 respuesta
    1. This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability, and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes at [email protected] or fill out the information on the webpage in the link below
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/stable-isotope-custom-and-gmp-products/isotec-request-a-quote
      ¿Le ha resultado útil?