Merck
596485
Sigma-Aldrich
Benzotriazole-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
1 G
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
139,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
Clave InChI
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.[1]
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of mono-and N, N-disubstituted ureas
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 8-14 (2003)
Dry and wet lab studies for some benzotriazole derivatives as possible corrosion inhibitors for copper in 1.0 M HNO3
Khaled KF and Amin MA
Corrosion Science, 51(9), 2098-2106 (2009)