Merck
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)