Merck
594881
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
96%
Sinónimos:
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NC
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
3541909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
mp
72-76 °C
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
Clave InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dimethylphenyl isocyanide may be used in the synthesis of N-(2,6-dimethylphenyl)diphenyliminocyclobutenone via reaction with diphenylcyclopropenone catalyzed by triphenylphosphine.[1] 2,6-dimethylphenyl isocyanide can also undergo (4+1) cycloaddition reaction with certain α,β-unsaturated ketones in the presence of GaCl3 catalyst to give the corresponding unsaturated lactones.[2]
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Knipe.C.A
Organic Reaction Mechanisms, 124 (2008)
Ugi I
Isonitrile Chemistry (2012)
M A Wood et al.
The Biochemical journal, 247(3), 675-678 (1987-11-01)
A series of aromatic isonitriles were synthesized and their binding to sheep haemoglobin and horse heart myoglobin was investigated. The disubstituted ligands 2,6-dimethylphenylisonitrile and 2,6-diethylphenylisonitrile were found to bind to horse-heart myoglobin with affinities ranging from 500 to 5000 times