Merck
594628
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
123-128 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)