Documentos clave
EP5804775007
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 mL Falcon, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
90,49 €
90,49 €
Precio de catálogo97,30 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
90,49 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
90,49 €
Precio de catálogo97,30 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 50 mL tubes
holds 1 tube 50 mL Falcon
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804775007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)