594091
Ammonium-15N,d4 deuteroxide solution
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 15N
98 atom % D
concentración
~3 N in D2O
técnicas
bio NMR: suitable
densidad
1.082 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable