Merck
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
6-Fluoropicolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
139-143 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)