Merck
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
Clave InChI
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves