Merck
591815
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
Sinónimos:
Trimethyl-d9-ammonium-15N chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)315N.HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
105.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Formulario
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joshua M Svendsen et al.
Cell reports, 29(10), 3187-3199 (2019-12-05)
The germline contains an immortal cell lineage that ensures the faithful transmission of genetic and, in some instances, epigenetic information from one generation to the next. Here, we show that in Caenorhabditis elegans, the small RNA 3'-2'-O-methyltransferase henn-1/HEN1 is required for sustained