Merck
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
Sinónimos:
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
155.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
Clave InChI
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)