Merck
590274
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Seleccione un Tamaño
5 G
184,00 €
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
184,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Peso molecular:
238.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.5-1.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
40-63 μm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.