Merck
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Peso molecular:
343.32
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
Clave InChI
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)