Merck
589446
Sigma-Aldrich
1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol
98 atom % D
Sinónimos:
sec-Phenethyl-α,β,β,β-d4 alcohol, sec-Phenethyl-1,2,2,2-d4 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CD(OH)CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
204 °C/745 mmHg
mp
19-20 °C
densidad
1.045 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,7D
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-CWIRFKENSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup