Merck
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
Sinónimos:
Lithium 2-methyl-1-propanide
Seleccione un Tamaño
100 ML
212,00 €
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
212,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2Li
Número de CAS:
Peso molecular:
64.06
Beilstein:
4450775
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
concentración
~16% in heptane (~1.7 M)
densidad
0.69 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
Clave InChI
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)