Merck
579955
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CF3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
216.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)7-3-6(13(14)15)2-1-5(7)4-12/h1-3H
Clave InChI
AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)