Merck
579858
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
146-150 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clave InChI
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of antitumor agents
  • Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
  • Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
  • Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
  • Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
  • Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable