Merck
579254
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2c(OC)cccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)