57903
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(Trimethylsilyl)methyl iodide
Seleccione un Tamaño
63,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
63,80 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
139-141 °C (lit.)
densidad
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Clave InChI
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.