Merck
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
248-252 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
Clave InChI
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1