Merck
576018
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
222.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
257-261 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O2S/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
Clave InChI
XAPNDVNSXWXPJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)