Merck
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinónimos:
Pyre-M.L.® RC-5057, Polyamic acid
Seleccione un Tamaño
1 L
260,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
260,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
índice de refracción
n20/D 1.5120
viscosidad
50-70 poise
solubilidad
H2O: 65-71 wt. %
densidad
1.090 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Propiedades físicas
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
Información legal
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. 해당 polyimide에서 shape memory 특성이 나타날까요?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, this product has not been tested for shape memory application. As per the Product Detail Page, the item is manufactured by Pyre-M.L. RC-5057a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
      Here is the tech bulletin from the supplier: https://www.istusa.com/wp-content/uploads/2019/01/Pyre-ML-Technical-Bulletin.pdf
      More information can be found on the vendor's website: https://www.istusa.com/industrial_material/pyre-ml/
      ¿Le ha resultado útil?