Merck
431176
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
electronic grade
Sinónimos:
Polyamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
purificado por
sub-micron filtration (0.2 μm medium)
índice de refracción
n20/D 1.506
viscosidad
30-38 poise(lit.)
bp
174 °C
temperatura de transición
Tg >400 °C (imide)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Características y beneficios
Filtered through 0.2μm medium
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter