Merck
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
210.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
215 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)