Merck
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
64-68 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)