Merck
564176
Sigma-Aldrich
Benzophenone oxime, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Benzaldoxime, polymer-bound, Benzhydryl oxime resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.0-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
oxime
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)