Merck
56187
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl (R)-3-hydroxy-3-phenylpropionate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Beilstein:
3200514
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.510
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Chiral building block; e.g. ester-amidation and reduction to an amine[1]; Electrophilic α-amination to an α-hydrazino ester[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)