Documentos clave
8.01808
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
100 ML
37,70 €
250 ML
78,90 €
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
37,70 €
250 ML
78,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-295-3
NACRES:
NA.22
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 hPa ( 108 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
375 °C (DIN 51794)
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transición
flash point 140 °C
densidad
1.114 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup