Merck
560413
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenethylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
densidad
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
Clave InChI
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dichlorophenethylamine, a phenethylamine derivative, may be used to synthesize C-terminal phenethylamine peptide analog.
Precaución
Absorbs CO2 from air
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alternate Binding Mode of C-terminal Phenethylamine Analogs of Gta (340-350) to Photoactivated Rhodopsin.
Anderson MA, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 68(6), 295-307 (2006)