Merck
559962
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6HF3OHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
192.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(O)c1F
InChI
1S/C7H3F3O3/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1,11H,(H,12,13)
Clave InChI
YYAFUGSJSHXYNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid may be used to synthesize methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate and ethyl 3-ethoxy-2,4,5-trifluorobenzoate.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The synthesis, structure-activity, and structure-side effect relationships of a series of 8-alkoxy-and 5-amino-8-alkoxyquinolone antibacterial agents.
Sanchez JP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 38(22), 4478-4487 (1995)