Merck
559733
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
densidad
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
QLOBMZKAOAACPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate participates as a reactant in the synthesis of guanidinylated 2,5-dideoxystreptamine derivative.[1]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guanidinylated 2, 5-dideoxystreptamine derivatives as anthrax lethal factor inhibitors.
Jiao GS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(6), 1527-1531 (2006)