Documentos
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
Sinónimos:
N-Isopropylbenzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
149.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-067-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
bp
199-200 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 87 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Clave InChI
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup