559261
Ethyl (3-bromobenzoyl)acetate
95%
Sinónimos:
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
densidad
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
- Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
- (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
- Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
- TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?