Merck
559253
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methoxybenzoyl)acetate
Sinónimos:
m-Anisoyl-acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl m-anisoylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCH2CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
>268 °C (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-11(13)9-5-4-6-10(7-9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
FDPPVAYPZOORBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles
  • Lewis base catalyzed hydrosilylation and sequential reactions
  • Asymmetric hydrogenation
  • Organocatalytic reduction by trichlorosilane
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)