Merck
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Beilstein:
395163
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable