558591
2,5-Difluoroiodobenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
densidad
1.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?