Merck
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
142-146 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
Clave InChI
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)