Merck
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
mp
122-127 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)