Merck
556394
Sigma-Aldrich
Tris[4-(diethylamino)phenyl]amine
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
37,90 €
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
37,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5)2NC6H4]3N
Número de CAS:
Peso molecular:
458.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
104-106 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3)N(CC)CC
InChI
1S/C30H42N4/c1-7-31(8-2)25-13-19-28(20-14-25)34(29-21-15-26(16-22-29)32(9-3)10-4)30-23-17-27(18-24-30)33(11-5)12-6/h13-24H,7-12H2,1-6H3
Clave InChI
HWNGZPYALGWORF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intermediate for photochromic dye. Hole transporting material.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ahmad Arar et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-23)
Redox initiating systems (RISs) are highly worthwhile for polymerization in mild conditions (at room temperature-RT) without external thermal or light activation. With high performance redox initiating systems RIS, the free radical polymerization FRP can even be carried out under air