556017
N-Boc-4-piperidinemethanol
97%
Sinónimos:
N-tert-Butyloxycarbonyl-4-piperidinemethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?