Merck
556009
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
6-Bromotoluene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
269.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-61 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(12(9,10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
JRNDXUKMWFVEIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)