Merck
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrenesulfonyl chloride
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
117,00 €
117,00 €
Precio de catálogo234,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
117,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHSO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
202.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Precio de catálogo234,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
85-88 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clave InChI
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide