Merck
555088
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
402.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
Clave InChI
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of gold phosphido complexes
  • Asymmetric alkylation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable