Merck
553417
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride THF complex
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8AlCl3O
Número de CAS:
Peso molecular:
205.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for analytical purposes
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Clave InChI
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)